Tisk…
4-Chloro-5-nitrobenzene-1,2-diamine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
350660010 350660050 350660250
ACRO350660010EA 1540 CZK
ACRO350660010 ACRO350660050 ACRO350660250
4-Chloro-5-nitrobenzene-1,2-diamine 98%
4-Chloro-5-nitrobenzene-1,2-diamine
Appearance: Red Crystalline powder
Vzorec: C₆H₆ClN₃O₂
Bod tání: 189…193 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03427594
CAS číslo: 67073-39-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Red Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %