Tisk…
2,2-Di(tert-butylperoxy)butane 50% in aromatic free mineral spirit
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
349830100 349835000
ACRO349830100EA 611 CZK
ACRO349830100 ACRO349835000
2,2-Di(tert-butylperoxy)butane 50% in aromatic free mineral spirit
2,2-Di(tert-butylperoxy)butane
Appearance: Clear solution
Vzorec: C₁₂H₂₆O₄
Hustota: 0,805 g/cm³
Bod vzplanutí: 43 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00048243
CAS číslo: 2167-23-9
UN: 3103
ADR: 5.2,
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear solution
Titration Iodometric 49 to 51 %
Color scale ≤10 APHA
Impurity ≤0.3 % Hydroperoxides (as TBHP)