Tisk…
4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-(4,6-Dimethoxy[1.3.5]triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride, DMTMM, 4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholin-4-ium chloride
348960050 348960250
ACRO348960050EA 5890 CZK
ACRO348960050 ACRO348960250
4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride 97%
4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride
CAS No.: 3945-69-5
Vzorec: C₁₀H₁₇ClN₄O₃
MW: 276,72 g/mol
Bod tání: 118…120 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD03613550
CAS číslo: 3945-69-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Water ≤17 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥96.0 % (on dry substance)