Tisk…
(S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone-p-toluenesulphonate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (S)-5-(Hydroxymethyl)pyrrolidin-2-one 4-methylbenzenesulphonate, (-)-L-Pyroglutamol p-toluenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid (S)-5-oxo-pyrrolidin-2-ylmethyl ester, (R)-(5-Oxopyrrolidin-2-yl)methyl 4-methylbenzenesulphonate
348410010 348410050 348410250
ACRO348410010EA 1170 CZK
ACRO348410010 ACRO348410050 ACRO348410250
(S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone-p-toluenesulphonate 95%
(S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone-p-toluenesulphonate
CAS No.: 51693-17-5
Vzorec: C₁₂H₁₅NO₄S
Bod tání: 122…129 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00274229
CAS číslo: 51693-17-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 129 °C
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation +8° to +9° (25 °C, 589 nm) (c=1, C2H5OH)