Tisk…
(S)-(-)-2-(Diphenylmethyl)pyrrolidine 97+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (S)-2-Diphenylmethylpyrrolidine
348370010 348370050 348372500
ACRO348370010EA 4310 CZK
ACRO348370010 ACRO348370050 ACRO348372500
(S)-(-)-2-(Diphenylmethyl)pyrrolidine 97+%
(S)-(-)-2-(Diphenylmethyl)pyrrolidine
CAS No.: 119237-64-8
Vzorec: C₁₇H₁₉N
MW: 237.35 g/mol
Hustota: 1.062 g/cm³
Bod vzplanutí: 109 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00799525
CAS číslo: 119237-64-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5860 to 1.5880 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %
Specific optical rotation -2° to -4° (25°C, 589 nm) (c=1, chloroform)