Tisk…
8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 8-Hydroxyquinoline-2-carbonitrile
347640010 347640050
ACRO347640010EA 1770 CZK
ACRO347640010 ACRO347640050
8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile 98%
8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile
Appearance: Yellow to brown Crystalline powder
Vzorec: C₁₀H₆N₂O
MW: 170.171 g/mol
Bod tání: 131…136 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00216717
CAS číslo: 6759-78-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 136 °C
GC ≥97.5 %