Tisk…
tert-Butyl (3R)-3-aminobutanoate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
337955000 337950025
ACRO337955000EA 5670 CZK
ACRO337955000 ACRO337950025
tert-Butyl (3R)-3-aminobutanoate 95%
tert-Butyl (3R)-3-aminobutanoate
CAS No.: 158849-23-1
Vzorec: C₈H₁₇NO₂
Bod varu: 50 °C (,7 mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00798293
CAS číslo: 158849-23-1
UN: 2735
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Specific optical rotation -21° to -27° (20°C, 589 nm) (C=1, CHCl3)