Tisk…
tert-Butyl (3S)-3-amino-3-phenylpropanoate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
337892500 337890010
ACRO337892500EA 4890 CZK
ACRO337892500 ACRO337890010
tert-Butyl (3S)-3-amino-3-phenylpropanoate 97%
tert-Butyl (3S)-3-amino-3-phenylpropanoate
Appearance: Clear colorless to light brown Liquid
Vzorec: C₁₃H₁₉NO₂
MW: 221.3 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00798310
CAS číslo: 120686-18-2
UN: 2735
ADR: 8 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4960 to 1.4990 (20°C, 589 nm)
Specific optical rotation -17° to -22° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)
Titration with HClO4 ≥96.0 %