O-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-D-serine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Boc-D-Ser(Bzl)-OH, N-Boc-O-benzyl-D-serine
334670050
334670250
ACRO334670050EA
5740
CZK
ACRO334670050
ACRO334670250
O-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-D-serine 98%
O-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-D-serine
Appearance: White Powder
Vzorec:
C₁₅H₂₁NO₅ Bod tání: 58…61 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00038248 CAS číslo: 47173-80-8 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 58 to 63 °C |
HPLC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | -20° to -24° (20 °C, 589 nm) (c=1, EtOH) |