Tisk…
1-Chloro-N,N-2-trimethylpropenylamine 98.5+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
300270050 300270250
ACRO300270050EA 4600 CZK
ACRO300270050 ACRO300270250
1-Chloro-N,N-2-trimethylpropenylamine 98.5+%
1-Chloro-N,N-2-trimethylpropenylamine
CAS No.: 26189-59-3
Vzorec: C₆H₁₂ClN
Bod varu: 129…130 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,01 g/cm³
Bod vzplanutí: 27 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00800562
CAS číslo: 26189-59-3
UN: 2734
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4560 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric 98.50 to 101.50 % (ex Cl)