Tisk…
2-(Aminomethyl)phenol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxybenzylamine
298890010 298890050
ACRO298890010EA 7170 CZK
ACRO298890010 ACRO298890050
2-(Aminomethyl)phenol 98%
2-(Aminomethyl)phenol
CAS No.: 932-30-9
Vzorec: C₇H₉NO
Bod tání: 127…131 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00870498
CAS číslo: 932-30-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 131 °C
GC ≥97.5 %