Tisk…
(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
295810250 295810010 295810050
ACRO295810250EA 17950 CZK
ACRO295810250 ACRO295810010 ACRO295810050
(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride 97%
(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride
CAS No.: 138124-32-0
Vzorec: C₃₆H₅₂ClMnN₂O₂
Bod tání: 330…332 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02101664
CAS číslo: 138124-32-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥96.0 %