Tisk…
Valinomycin 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
385120100 385120500
ACRO385120100EA 3120 CZK
ACRO385120100 ACRO385120500
Valinomycin 98%
Valinomycin
Appearance: White Crystalline powder
Vzorec: C₅₄H₉₀O₁₈N₆
MW: 1111,34 g/mol
Bod tání: 190 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005114
CAS číslo: 2001-95-8
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Melting point 186 to 191°C
Solubility (50mg/ml CH2Cl2) Clear colorless solution
HPLC ≥97.5 %