Tisk…
2,4-Dihydroxy-6-methylpyridine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
384280010 384280050
ACRO384280010EA 1080 CZK
ACRO384280010 ACRO384280050
2,4-Dihydroxy-6-methylpyridine 97%
2,4-Dihydroxy-6-methylpyridine
Appearance: Beige Powder
Vzorec: C₆H₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01860849
CAS číslo: 3749-51-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %