Tisk…
Sodium-2-propylvalerate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
271830050 271830250
ACRO271830050EA 1340 CZK
ACRO271830050 ACRO271830250
Sodium-2-propylvalerate 98%
Sodium-2-propylvalerate
Appearance: White Powder
Vzorec: C₈H₁₅O₂Na
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078604
CAS číslo: 1069-66-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %