Tisk…
Tributyltin trifluoromethanesulphonate 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
388930010 388930050
ACRO388930010EA 1190 CZK
ACRO388930010 ACRO388930050
Tributyltin trifluoromethanesulphonate 96%
Tributyltin trifluoromethanesulphonate
Appearance: White to light beige Crystals and/or chunks
Vzorec: C₁₃H₂₇F₃O₃SSn
Bod varu: 56…60 °C (25 mmHg)
Bod tání: 31 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043324
CAS číslo: 68725-14-4
UN: 2923
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥95 %