Tisk…
9-Benzhydrylidene-10-anthrone 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
388260010 388260050
ACRO388260010EA 530 CZK
ACRO388260010 ACRO388260050
9-Benzhydrylidene-10-anthrone 95%
9-Benzhydrylidene-10-anthrone
Appearance: Yellow to beige Powder
Vzorec: C₂₇H₁₈O
MW: 358.44 g/mol
Bod tání: 203…207 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00019172
CAS číslo: 667-91-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 202 to 212 °C
HPLC ≥94 %