Tisk…
Choline hydroxide 45% (w/w) vodný roztok stabilizovaný, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
386721000 386725000 386720025 386720100
ACRO386721000EA 2530 CZK
ACRO386721000 ACRO386725000 ACRO386720025 ACRO386720100
Choline hydroxide 45% (w/w) vodný roztok stabilizovaný, pure
Choline hydroxide
Vzorec: C₅H₁₅NO₂
Hustota: 1,07 g/cm³
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002831
CAS číslo: 123-41-1
UN: 3267
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to tan Viscous solution
Stabilizer about 0.2 % ethylenediamine
Titration with HClO4 44.0 to 48.0 %