Tisk…
(S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
386570010 386572500
ACRO386570010EA 6180 CZK
ACRO386570010 ACRO386572500
(S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine 95%
(S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine
CAS No.: 102308-32-7
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₄
Bod varu: 83…88 °C (1 mmHg)
Hustota: 1,06 g/cm³
Bod vzplanutí: 108 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00209557
CAS číslo: 102308-32-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Specific optical rotation -85° to -95° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)