Tisk…
1-Dimethylamino-2-propyne 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N,N-Dimethylpropargylamine, N,N-Dimethyl-2-propyn-1-amine
162250050 162250250
ACRO162250050EA 1350 CZK
ACRO162250050 ACRO162250250
1-Dimethylamino-2-propyne 97%
1-Dimethylamino-2-propyne
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Vzorec: C₅H₉N
MW: 83,13 g/mol
Bod varu: 80…81 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,772 g/cm³
Bod vzplanutí: –7 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008575
CAS číslo: 7223-38-3
UN: 2733
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %