Tisk…
Acetaldehyde ammonia trimer 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Aldehyde Ammonia Trimer, 2,4,6-Trimethylhexahydro-1,3,5-triazine Trihydrate, Hexahydro-2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazine Trihydrate, 2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazinane trihydrate
148530250 148531000 148535000
ACRO148530250EA 1280 CZK
ACRO148530250 ACRO148531000 ACRO148535000
Acetaldehyde ammonia trimer 98%
Acetaldehyde ammonia trimer
CAS No.: 58052-80-5
Vzorec: C₆H₂₁N₃O₃
Bod varu: 110 °C (760 mmHg)
Bod tání: 95…97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149559
CAS číslo: 58052-80-5
UN: 1841
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %