4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
137010010
137010050
ACRO137010010EA
1490
CZK
ACRO137010010
ACRO137010050
4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine 99%
4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine
CAS No.: 5004-07-9
Vzorec:
C₉H₁₈N₂ MW: 154.2526 g/mol Bod tání: 52…57 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00038011 CAS číslo: 5004-07-9 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 52 to 57 °C |
GC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +240° to +260° (20 °C, 589 nm) c=0.5, methanol |