Tisk…
Ethyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 4-Oxo-3-piperidinecarboxylate HCl, 4-Oxo-3-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester Hydrochloride, 3-Ethoxycarbonyl-4-piperidone Hydrochloride, Ethyl 4-piperidone-3-carboxylate hydrochloride, 3-Carbethoxy-4-piperidone hydrochloride, Ethyl 4-Oxo-3-piperidinecarboxylate Hydrochloride
108330050 108330250 108331000
ACRO108330050EA 1740 CZK
ACRO108330050 ACRO108330250 ACRO108331000
Ethyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride 98%
Ethyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride
CAS No.: 4644-61-5
Vzorec: C₈H₁₃NO₃
Bod tání: 169…175 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043267
CAS číslo: 4644-61-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 169 to 175 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %