Tisk…
tert-Butyl acrylate 99% stabilised
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Acrylic Acid tert-Butyl Ester
371131000 371130010 371130051
ACRO371131000EA 3190 CZK
ACRO371131000 ACRO371130010 ACRO371130051
tert-Butyl acrylate 99% stabilised
tert-Butyl acrylate
Appearance: Clear liquid
Vzorec: C₇H₁₂O₂
Bod varu: 121 °C (760 mmHg)
Bod tání: –69 °C
Hustota: 0,883 g/cm³
Bod vzplanutí: 11 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008809
CAS číslo: 1663-39-4
UN: 3272
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 10 to 20 ppm MEHQ