Tisk…
Boc-N-2-dimethylalanine 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: N-BOC-N,2-Dimethylalanine, Boc-N-Me-Aib-OH
370950010 370950050
ACRO370950010EA 2510 CZK
ACRO370950010 ACRO370950050
Boc-N-2-dimethylalanine 98+%
Boc-N-2-dimethylalanine
Appearance: White Crystalline powder
Vzorec: C₁₀H₁₉NO₄
Bod tání: 153…157 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01862912
CAS číslo: 146000-39-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 153 to 157 °C
Titration with NaOH ≥98.0 %