Tisk…

Hematein

Dodavatel: Thermo Scientific

370840050 370840250
ACRO370840050EA 2740 CZK
ACRO370840050 ACRO370840250
Hematein
Hematein

CAS No.: 475-25-2

Vzorec: C₁₆H₁₂O₆
Bod tání: 180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036187
CAS číslo: 475-25-2

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Dark brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Moisture ≤15 %
UV spectrophotometry 5 to 20 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR