Tisk…
Piperonyloyl chloride 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,3-Benzodioxole-5-carbonyl chloride
370790010 370790100
ACRO370790010EA 1640 CZK
ACRO370790010 ACRO370790100
Piperonyloyl chloride 98%
Piperonyloyl chloride
Appearance: White to yellow to light beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Vzorec: C₈H₅ClO₃
MW: 184,575 g/mol
Bod tání: 77…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016904
CAS číslo: 25054-53-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 81 °C
GC ≥97.5 %