Tisk…
Sodium percarbonate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
370735000 370730025 370730100
ACRO370735000EA 982 CZK
ACRO370735000 ACRO370730025 ACRO370730100
Sodium percarbonate
Sodium percarbonate
CAS No.: 15630-89-4
Vzorec: 2Na₂CO₃·3H₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043204
CAS číslo: 15630-89-4
UN: 3378
ADR: 5.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Granular powder or granules
Titration with KMnO4 12.5 to 14.5 % (Available Oxygen)