Tisk…

(R)-(S)-Josiphos 97+%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific

370671000 370675000
ACRO370671000EA 2520 CZK
ACRO370671000 ACRO370675000
(R)-(S)-Josiphos 97+%
(R)-(S)-Josiphos

CAS No.: 155806-35-2

Vzorec: C₃₆H₄₄FeP₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00800284
CAS číslo: 155806-35-2

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Orange Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR