Tisk…
N-Vinylphthalimide 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
370200050 370200250
ACRO370200050EA 4670 CZK
ACRO370200050 ACRO370200250
N-Vinylphthalimide 99%
N-Vinylphthalimide
CAS No.: 3485-84-5
Vzorec: C₁₀H₇NO₂
Bod tání: 84…88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078446
CAS číslo: 3485-84-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 84 to 88 °C
GC ≥98.5 %