Tisk…
3-Methyl-2-butenal 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3,3-Dimethylacrolein, 3-Methylbut-2-enal, Senecialdehyde, 3-Methylcrotonaldehyde
370180050 370180250 370181000
ACRO370180050EA 1910 CZK
ACRO370180050 ACRO370180250 ACRO370181000
3-Methyl-2-butenal 97%
3-Methyl-2-butenal
CAS No.: 107-86-8
Vzorec: C₅H₈O
Bod varu: 132…133 °C
Hustota: 0,88 g/cm³
Bod vzplanutí: 33 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00010291
CAS číslo: 107-86-8
UN: 2920
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %