Tisk…
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
370120010 370120050
ACRO370120010EA 1340 CZK
ACRO370120010 ACRO370120050
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione 98%
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
CAS No.: 5617-74-3
Vzorec: C5H4O3
Bod varu: 100…102 °C
Bod tání: 54…60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00126929
CAS číslo: 5617-74-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 60 °C
GC ≥97.5 %