Tisk…
Methyl-2-(m-tolyl)acetate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
374080050 374080250
ACRO374080050EA 1300 CZK
ACRO374080050 ACRO374080250
Methyl-2-(m-tolyl)acetate 98%
Methyl-2-(m-tolyl)acetate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
Bod varu: 117 °C (13 mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00968468
CAS číslo: 53088-69-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5045 to 1.5065 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %