Tisk…
Benzylbis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
369711000 369715000
369711000.EA 1470 CZK
369711000. 369715000.
Benzylbis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
Benzylbis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
Appearance: Yellow Crystalline powder
Vzorec: C₄₃H₃₇ClP₂Pd
Bod tání: 166…170 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010395
CAS číslo: 22784-59-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Palladium (Pd) ≥13.8 %