Tisk…
Sodium glycocholate hydrate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
369460050 369460250
ACRO369460050EA 17140 CZK
ACRO369460050 ACRO369460250
Sodium glycocholate hydrate 98%
Sodium glycocholate hydrate
Appearance: White to off-white Powder
Vzorec: C₂₆H₄₂NO₆Na·xH₂O
Bod tání: 210…215 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09037360
CAS číslo: 207614-05-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation On anhydrous basis
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 % (On anhydrous basis)