Tisk…
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), complex with chloroform 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0) chloroform adduct, Tris(dibenylideneacetone)dipalladium-chloroform, Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium-chloroform adduct
369340010 369340050
ACRO369340010EA 4380 CZK
ACRO369340010 ACRO369340050
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), complex with chloroform 97%
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), complex with chloroform
CAS No.: 52522-40-4
Vzorec: C₅₁H₄₂O₃Pd₂·CHCl₃
MW: 1035.11 g/mol
Bod tání: 131…135 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00075479
CAS číslo: 52522-40-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Purple to black Crystalline powder
Assay ≥96.0 % (ex Pd)