Tisk…
N-Methoxy-N-methylacetamide 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
369310050 369310250
ACRO369310050EA 3640 CZK
ACRO369310050 ACRO369310250
N-Methoxy-N-methylacetamide 98%
N-Methoxy-N-methylacetamide
Appearance: Clear colorless Liquid
Vzorec: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Bod varu: 152 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,97 g/cm³
Bod vzplanutí: 49 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060098
CAS číslo: 78191-00-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %