Tisk…
Bis(2-methoxyethyl)aminosulphur trifluoride 50% (w/w) 2.7 M in toluene
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
368960050 368960250 368961000
ACRO368960050EA 1950 CZK
ACRO368960050 ACRO368960250 ACRO368961000
Bis(2-methoxyethyl)aminosulphur trifluoride 50% (w/w) 2.7 M in toluene
Bis(2-methoxyethyl)aminosulphur trifluoride
CAS No.: 202289-38-1
Vzorec: C₆H₁₄F₃NO₂S
MW: 221.24 g/mol
Hustota: 1.2 g/cm³
Bod vzplanutí: 4 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01321415
CAS číslo: 202289-38-1
UN: 3286
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark yellow to orange Liquid
NMR ≥95 % (on neat substance)
Titration with HClO4 ≥50 %