Tisk…
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
368900050 368900250
ACRO368900050EA 2320 CZK
ACRO368900050 ACRO368900250
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane 98%
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane
CAS No.: 27374-25-0
Vzorec: C₈H₁₈O₂Si
MW: 174,315 g/mol
Bod varu: 50…53 °C (22 mmHg)
Hustota: 0,867 g/cm³
Bod vzplanutí: 26 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00074986
CAS číslo: 27374-25-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %