Tisk…
N-Methyl-tert-butylamine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
368810050 368810250
ACRO368810050EA 2660 CZK
ACRO368810050 ACRO368810250
N-Methyl-tert-butylamine 97%
N-Methyl-tert-butylamine
Appearance: Clear colorless Liquid
Vzorec: C₅H₁₃N
MW: 87,166 g/mol
Bod varu: 67…69 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,727 g/cm³
Bod vzplanutí: –26 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042853
CAS číslo: 14610-37-8
UN: 2945
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3970 (20°C, 589 nm)
GC 96.0 %