Tisk…
Pyrrole-2-carbonitrile 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
368350010 368350050
ACRO368350010EA 1730 CZK
ACRO368350010 ACRO368350050
Pyrrole-2-carbonitrile 97%
Pyrrole-2-carbonitrile
Appearance: Clear yellow to orange Liquid
Vzorec: C₅H₄N₂
MW: 92.101 g/mol
Bod varu: 115…120 °C (10 mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234061
CAS číslo: 4513-94-4
UN: 3276
ADR: 6.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5510 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %