Tisk…
4-Bromopiperidine hydrobromide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
368310010 368310100
ACRO368310010EA 1320 CZK
ACRO368310010 ACRO368310100
4-Bromopiperidine hydrobromide 98%
4-Bromopiperidine hydrobromide
Appearance: White Crystalline powder
Vzorec: C₅H₁₁Br₂N
Bod tání: 199…202 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191858
CAS číslo: 54288-70-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 191 to 196 °C
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %