Tisk…
N-Boc-L-prolinal 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (S)-1-Boc-2-Formylpyrrolidine
368290010 368290050
ACRO368290010EA 4560 CZK
ACRO368290010 ACRO368290050
N-Boc-L-prolinal 97%
N-Boc-L-prolinal
CAS No.: 69610-41-9
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₃
Bod varu: 211 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,063 g/cm³
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00274186
CAS číslo: 69610-41-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow to orange Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -90° to -105° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)