1H-Pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
368250100
368250500
ACRO368250100EA
2930
CZK
ACRO368250100
ACRO368250500
1H-Pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride 99%
1H-Pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride
Appearance: White to light yellow Crystalline powder or crystals
Vzorec:
C₄H₇ClN₄ Bod tání: 167…170 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00210087 CAS číslo: 4023-02-3 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 167 to 170 °C |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |