Tisk…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tert-leucine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
368010010 368010050 368010250
ACRO368010010EA 1240 CZK
ACRO368010010 ACRO368010050 ACRO368010250
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tert-leucine 98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tert-leucine
CAS No.: 62965-35-9
Vzorec: C₁₁H₂₁NO₄
Bod tání: 118…121 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00065574
CAS číslo: 62965-35-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -3.0° to -5.0° (20°C, 589 nm) (c=1, acetic acid)
Titration with NaOH ≥97.5 %