Tisk…
2-(4-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
367810010 367810050 367810250
ACRO367810010EA 1020 CZK
ACRO367810010 ACRO367810050 ACRO367810250
2-(4-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol 97%
2-(4-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol
CAS No.: 722-92-9
Vzorec: C₉H₇F₆NO
Bod tání: 147…152 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00039258
CAS číslo: 722-92-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 152 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %