Tisk…
Methyl-2-(bromomethyl)acrylate 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(Bromomethyl)acrylic Acid Methyl Ester, Methyl 2-(bromomethyl)acrylate
367630010 367630050 367630250
ACRO367630010EA 6140 CZK
ACRO367630010 ACRO367630050 ACRO367630250
Methyl-2-(bromomethyl)acrylate 96%
Methyl-2-(bromomethyl)acrylate
Appearance: Clear colorless to light brown Liquid
Vzorec: C₅H₇BrO₂
Bod varu: 35…37 °C (13 mmHg)
Hustota: 1,489 g/cm³
Bod vzplanutí: 78 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011697
CAS číslo: 4224-69-5
UN: 3334
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %