Tisk…
cis-Bis(2,2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
367500010 367500050 367502500 367505000
ACRO367500010EA 9670 CZK
ACRO367500010 ACRO367500050 ACRO367502500 ACRO367505000
cis-Bis(2,2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate 97%
cis-Bis(2,2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate
CAS No.: 98014-14-3
Vzorec: C₂₀H₁₈Cl₂N₄ORu
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150005
CAS číslo: 98014-14-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark green to black Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 % (Based on Carbon)