Tisk…
Benzeneruthenium(II) chloride dimer 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
367480010 367480050
ACRO367480010EA 5850 CZK
ACRO367480010 ACRO367480050
Benzeneruthenium(II) chloride dimer 97%
Benzeneruthenium(II) chloride dimer
CAS No.: 37366-09-9
Vzorec: C₁₂H₁₂Cl₄Ru₂
Bod tání: 249 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064686
CAS číslo: 37366-09-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Red to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Ruthenium (Ru) 39.2 to 41.0 %