Tisk…
Trifenylfosfin 1,0 - 1,5 mmol/g resin, cross-linked with 1% DVB
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
366870050 366870250
ACRO366870050EA 3120 CZK
ACRO366870050 ACRO366870250
Trifenylfosfin 1,0 - 1,5 mmol/g resin, cross-linked with 1% DVB
Trifenylfosfin
CAS No.: 39319-11-4
Vzorec: C₁₈H₁₅P
MW: 262.29
Bod varu: 377
Bod tání: 79
Bod vzplanutí: 180
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD20489348
CAS číslo: 39319-11-4
Merck Index: 12,09873
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Beads
Particle size 100 to 200 mesh
Crosslinking 1 % DVB
Loading 1 to 1.5 mmol/g